Tisk…
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933389-1G OR933389-250MG
APOSOR933389-1GEA 17990 CZK
APOSOR933389-1G APOSOR933389-250MG
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12784528
CAS číslo: 25393-20-8