Tisk…
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 2900 CZK
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879957
CAS číslo: 167479-16-5