Tisk…
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933305-1G OR933305-250MG
APOSOR933305-1GEA 20270 CZK
APOSOR933305-1G APOSOR933305-250MG
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800613
CAS číslo: 61364-25-8