4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933292-1G
OR933292-5G
APOSOR933292-1GEA
2940
CZK
APOSOR933292-1G
APOSOR933292-5G
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06656118 CAS číslo: 29121-56-0 |