Tisk…
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethanamine
OR933272-1G OR933272-5G
APOSOR933272-1GEA 9920 CZK
APOSOR933272-1G APOSOR933272-5G
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738984
CAS číslo: 37481-18-8