Tisk…
2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933251-1G OR933251-250MG
APOSOR933251-1GEA 6520 CZK
APOSOR933251-1G APOSOR933251-250MG
2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
2-Ethyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617763
CAS číslo: 31557-73-0