Tisk…
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933236-1G OR933236-25G OR933236-5G
APOSOR933236-1GEA 1660 CZK
APOSOR933236-1G APOSOR933236-25G APOSOR933236-5G
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₉NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436951
CAS číslo: 19745-72-3