Tisk…
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933189-1G OR933189-250MG
APOSOR933189-1GEA 3770 CZK
APOSOR933189-1G APOSOR933189-250MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738236
CAS číslo: 67735-60-8