Tisk…
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933163-1G OR933163-250MG
APOSOR933163-1GEA 4240 CZK
APOSOR933163-1G APOSOR933163-250MG
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991542
CAS číslo: 5744-80-9