Tisk…
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933142-1G OR933142-250MG
APOSOR933142-1GEA 2730 CZK
APOSOR933142-1G APOSOR933142-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526714
CAS číslo: 1227628-78-5