Tisk…
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933135-1G OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA 6620 CZK
APOSOR933135-1G APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909493
CAS číslo: 128304-84-7