Tisk…
2-Chloro-3-methylphenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933107-1G OR933107-5G
APOSOR933107-1GEA 3740 CZK
APOSOR933107-1G APOSOR933107-5G
2-Chloro-3-methylphenol 96%
2-Chloro-3-methylphenol
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036178
CAS číslo: 608-26-4