Tisk…
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933097-1G OR933097-250MG
APOSOR933097-1GEA 6650 CZK
APOSOR933097-1G APOSOR933097-250MG
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate
Vzorec: C₃H₆NO₃·Na
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04307769
CAS číslo: 70161-44-3