Tisk…
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methylquinolin-4-amine
OR933094-1G
APOSOR933094-1GEA 2530 CZK
APOSOR933094-1G
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787712
CAS číslo: 66735-24-8