Tisk…
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933089-1G OR933089-250MG
APOSOR933089-1GEA 2530 CZK
APOSOR933089-1G APOSOR933089-250MG
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318533
CAS číslo: 78647-31-1