Tisk…
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933042-1G OR933042-5G
APOSOR933042-1GEA 2150 CZK
APOSOR933042-1G APOSOR933042-5G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544268
CAS číslo: 90562-35-9