Tisk…
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-4-methoxypicolinate
OR933037-1G OR933037-250MG OR933037-5G
APOSOR933037-1GEA 827 CZK
APOSOR933037-1G APOSOR933037-250MG APOSOR933037-5G
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257513
CAS číslo: 1256789-95-3