Tisk…
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933024-1G OR933024-250MG
APOSOR933024-1GEA 19840 CZK
APOSOR933024-1G APOSOR933024-250MG
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00268136
CAS číslo: 4507-41-9