Tisk…
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933014-1G OR933014-250MG
APOSOR933014-1GEA 13860 CZK
APOSOR933014-1G APOSOR933014-250MG
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16039336
CAS číslo: 1234616-21-7