Tisk…
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR933008-1G OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA 4370 CZK
APOSOR933008-1G APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10697736
CAS číslo: 269747-25-3
UN: 1759
ADR: 8,III