(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932987-1G
OR932987-250MG
APOSOR932987-1GEA
22950
CZK
APOSOR932987-1G
APOSOR932987-250MG
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062535 CAS číslo: 132871-12-6 |