Tisk…
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932970-1G OR932970-250MG
APOSOR932970-1GEA 5230 CZK
APOSOR932970-1G APOSOR932970-250MG
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12024539
CAS číslo: 1111638-10-8