Tisk…
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-3-(o-tolyl)isoxazole
OR932964-1G OR932964-250MG
APOSOR932964-1GEA 6880 CZK
APOSOR932964-1G APOSOR932964-250MG
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738508
CAS číslo: 885273-56-3