Tisk…
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932957-1G OR932957-250MG
APOSOR932957-1GEA 22950 CZK
APOSOR932957-1G APOSOR932957-250MG
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Vzorec: C₅H₃BrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834831
CAS číslo: 81411-68-9