Tisk…
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932930-1G OR932930-5G
APOSOR932930-1GEA 5860 CZK
APOSOR932930-1G APOSOR932930-5G
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062669
CAS číslo: 13210-29-2