Tisk…
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)ethanamine
OR932883-1G
APOSOR932883-1GEA 11180 CZK
APOSOR932883-1G
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine
Vzorec: C₆H₉ClN₂S
MW: 176,667 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18837199
CAS číslo: 120740-07-0