Tisk…
Benzofuran-6-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932830-1G OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA 12300 CZK
APOSOR932830-1G APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134.132 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669481
CAS číslo: 13196-11-7