Tisk…
4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932816-10G OR932816-1G OR932816-5G
APOSOR932816-10GEA 9390 CZK
APOSOR932816-10G APOSOR932816-1G APOSOR932816-5G
4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
4-Chloro-6-methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520850
CAS číslo: 1060805-95-9