Tisk…
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR932797-1G OR932797-5G
APOSOR932797-1GEA 744 CZK
APOSOR932797-1G APOSOR932797-5G
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₅H₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02670924
CAS číslo: 273-05-2