Tisk…
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-ethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR932774-1G OR932774-250MG OR932774-5G
APOSOR932774-1GEA 3270 CZK
APOSOR932774-1G APOSOR932774-250MG APOSOR932774-5G
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₉ClN₂
MW: 180,634 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18800923
CAS číslo: 34569-15-8