Tisk…
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932764-1G OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA 3230 CZK
APOSOR932764-1G APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21605341
CAS číslo: 1328893-16-8