4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(tert-Butyl)-N-methylaniline
OR932750-1G
OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA
8830
CZK
APOSOR932750-1G
APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Vzorec:
C₁₁H₁₇N MW: 163.259 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11111157 CAS číslo: 5279-59-4 |