Tisk…
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR932724-1G OR932724-500MG
APOSOR932724-1GEA 31380 CZK
APOSOR932724-1G APOSOR932724-500MG
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Vzorec: C₇H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20134006
CAS číslo: 1148130-30-6