2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932719-1G
OR932719-250MG
APOSOR932719-1GEA
20270
CZK
APOSOR932719-1G
APOSOR932719-250MG
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.185 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06255192 CAS číslo: 54365-75-2 |