Tisk…
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932711-1G OR932711-250MG
APOSOR932711-1GEA 13300 CZK
APOSOR932711-1G APOSOR932711-250MG
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044711
CAS číslo: 952138-13-5