Tisk…

5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Amino-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one

OR932692-1G OR932692-250MG OR932692-5G
APOSOR932692-1GEA 7110 CZK
APOSOR932692-1G APOSOR932692-250MG APOSOR932692-5G
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Vzorec: C₂H₄N₄O
MW: 100,079 g/mol
Bod tání: 286…290 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23140949
CAS číslo: 1003-35-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR