Tisk…
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932690-1G OR932690-5G
APOSOR932690-1GEA 2370 CZK
APOSOR932690-1G APOSOR932690-5G
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863191
CAS číslo: 2134-38-5