Tisk…
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932686-1G OR932686-250MG
APOSOR932686-1GEA 12400 CZK
APOSOR932686-1G APOSOR932686-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12192642
CAS číslo: 25688-18-0