4-Methyloxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932677-5G
APOSOR932677-5GEA
1620
CZK
APOSOR932677-5G
4-Methyloxazole
4-Methyloxazole
Vzorec:
C₄H₅NO MW: 83,089 g/mol Bod varu: 86…88 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11110237 CAS číslo: 693-93-6 UN: 1993 ADR: 3,III |