Tisk…
2-Ethylnicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932526-1G OR932526-5G
APOSOR932526-1GEA 1950 CZK
APOSOR932526-1G APOSOR932526-5G
2-Ethylnicotinic acid 95%
2-Ethylnicotinic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072523
CAS číslo: 3421-76-9