Tisk…
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932513-1G OR932513-250MG
APOSOR932513-1GEA 3770 CZK
APOSOR932513-1G APOSOR932513-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977521
CAS číslo: 1210781-03-5