Tisk…
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-N-cyclopropyl-5-methylpyrimidin-2-amine
OR932486-1G
APOSOR932486-1GEA 14680 CZK
APOSOR932486-1G
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Vzorec: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183,638 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18837194
CAS číslo: 1289385-24-5