Tisk…
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932479-1G OR932479-250MG
APOSOR932479-1GEA 6050 CZK
APOSOR932479-1G APOSOR932479-250MG
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016047
CAS číslo: 123531-27-1