Tisk…
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932432-5G
APOSOR932432-5GEA 1990 CZK
APOSOR932432-5G
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂O
MW: 164,977 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971420
CAS číslo: 17285-36-8