Tisk…
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR932422-1G OR932422-5G
APOSOR932422-1GEA 4300 CZK
APOSOR932422-1G APOSOR932422-5G
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398742
CAS číslo: 1232424-44-0