Tisk…
2-Biphenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932405-1G OR932405-250MG
APOSOR932405-1GEA 6290 CZK
APOSOR932405-1G APOSOR932405-250MG
2-Biphenylacetic acid 97%
2-Biphenylacetic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208460
CAS číslo: 14676-52-9