Tisk…
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR932404-1G OR932404-250MG
APOSOR932404-1GEA 3740 CZK
APOSOR932404-1G APOSOR932404-250MG
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Vzorec: C₇H₁₁NO
MW: 125,168 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13180512
CAS číslo: 856255-87-3