4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
OR932355-100G
OR932355-25G
APOSOR932355-100GEA
6910
CZK
APOSOR932355-100G
APOSOR932355-25G
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001582 CAS číslo: 487-51-4 |