Ethyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932351-1G
OR932351-250MG
APOSOR932351-1GEA
900
CZK
APOSOR932351-1G
APOSOR932351-250MG
Ethyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl 1-bromocyclopropanecarboxylate
Vzorec:
C₆H₉BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01314227 CAS číslo: 89544-83-2 |