Tisk…
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932346-1G OR932346-250MG
APOSOR932346-1GEA 3810 CZK
APOSOR932346-1G APOSOR932346-250MG
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
4-Chloro-7-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₆ClNO
MW: 179,603 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261120
CAS číslo: 181950-57-2